重要文件
695920
Sigma-Aldrich
二环己基(乙基)膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H27P
CAS號碼:
分子量::
226.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.518
密度
0.945 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H27P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
DPOGTJDEMBEUSH-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for synthesis of lactones
Reactant for hydrogen bonding with benzyl alcohol
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)