Key Documents
695807
Sigma-Aldrich
4-(4-甲氧基苯基)-2,4-二氧丁酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14O5
CAS號碼:
分子量::
250.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-57 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)