Key Documents
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-氟苯氧基)苯酚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9FO2
CAS號碼:
分子量::
204.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
94-98 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
InChI 密鑰
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)