About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BrN
CAS號碼:
分子量::
196.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-51 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WNVUTFDOGUGEIS-UHFFFAOYSA-N