重要文件
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-氰基丁基)硫代乙酸酯
97%
同義詞:
5-(乙酰巯基)-戊腈, S-(4-氰基丁基)硫代醋酸酯, 硫醇乙酰基戊腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11NOS
CAS號碼:
分子量::
157.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.487
密度
1.057 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
InChI 密鑰
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)