文件
694371
Sigma-Aldrich
2-氟丙酸
97%
同義詞:
α-Fluoropropionic acid, (±)-2-Fluoropropionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5FO2
CAS號碼:
分子量::
92.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.383
bp
66-67 °C/30 mmHg
密度
1.181 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F
閃點(°C)
82.22 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Junling Li et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 283-291 (2014-12-30)
Bis(Zn-dipicolylamine (Zn-DPA)) coordination complexes represent a new class of synthetic small molecules that can target anionic phosphatidylserine (PS) in the apoptotic cells with high affinity and specificity. In this study, we labeled Zn-DPA and Cy7-Zn-DPA with different (18)F-prosthetic groups and