重要文件
694266
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-溴吡唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
247.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-52 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)