重要文件
693782
Sigma-Aldrich
钕铁硼合金 30/150
disc, size 13 mm × 6 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
disc
成份
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
尺寸
13 mm × 6 mm
SMILES 字串
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChI 密鑰
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
其他說明
磁参数/特性:
• 最大磁能积 (BH) 247kJ/m3 (31MGsOe)
• 剩余磁感应强度 (Br) 1.13T (11.3kGs)
• 矫顽磁力 (Hc) 844kA/m (10.6kOe)
• 内禀矫顽力 (Hci) 1595kA/m (20.0kOe)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)