文件
693499
Sigma-Aldrich
镝铒铝合金,Dy0.8Er0.2Al2
magnetic refrigeration material
同義詞:
ErDy4Al10
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Dy0.8Er0.2Al2
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
aluminum, 24.9 wt. %
Dysprosium, 59.7 wt. %
Erbium, 15.6 wt. %
mp
1675 °C
SMILES 字串
[Al].[Dy].[Er]
InChI
1S/Al.Dy.Er
InChI 密鑰
LAESMWVCIAIPFD-UHFFFAOYSA-N
物理性質
Curie Temperature: below 60 K
法律資訊
产品销售获得美国专利 5,887,449 和 5,743,095 的许可,适用于磁制冷。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
今天,接近室溫的冷凍幾乎完全以蒸氣壓縮冷凍循環為基礎。
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.