文件
693294
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-四氟乙基磺酸
97%
同義詞:
TFESA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CHF2CF2SO3H
CAS號碼:
分子量::
182.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.354
bp
210-211 °C/760 mmHg
密度
1.747 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C2H2F4O3S/c3-1(4)2(5,6)10(7,8)9/h1H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
KZWJWYFPLXRYIL-UHFFFAOYSA-N
應用
三氟甲烷磺酸的替代品。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Vsevolod V Rostovtsev et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 711-714 (2007-12-19)
We have recently developed an improved synthetic route to 1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid (HCF2CF2SO3H, TFESA) and explored the applications of this newly available superacid in catalysis. Low volatility, ease of handling, and a convenient 1H NMR handle make this acid an attractive