文件
693049
Sigma-Aldrich
( R )-Tol-BINAP
同義詞:
(R)-(+)-2,2′-双(二-对甲苯基膦)-1,1′-联萘, (R)-Tol-BINAP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H40P2
CAS號碼:
分子量::
678.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +162°, c = 0.5 in benzene
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
254-258 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
InChI 密鑰
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
BINAP 是基于双萘主链与不同的膦衍生物。2,2′-双(二-p-甲苯基膦)-1,1′-联萘 (p-Tol-BINAP) ·AgF 络合物催化的不对称 Mukaiyama 型羟醛缩合反应。
應用
由铑前体衍生的 ( R )-T-BINAP 复合物用于醋酸乙烯的不对称氢甲酰化。它可以用作手性催化剂,用于烯丙基化 N-基甲基α-亚氨基酯。
过量膦配体在乙基溴化镁与 α,β-不饱和酯对映选择性共轭加成反应中作用的催化剂研究
用作以下物质前体的反应物:
  • 酮还原胺化反应用催化剂
  • Rh (I)-乙酰胺基丙烯酸衍生物加氢催化剂
  • 手性铂催化剂催化环酮的不对称 Baeyer-Villiger 氧化
  • CuI-Tol-BINAP 催化格氏试剂对映选择性 Michael 反应
  • 阳离子捕获的 BINAP Pt 描述
法律資訊
与 Takasago 联合销售,仅供研究使用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Catalytic Asymmetric Aldol Reaction of Trimethoxysilyl Enol Ethers Using 2, 2'-Bis (di-p-tolylphosphino)-1, 1'-binaphthyl AgF Complex.
Yanagisawa A, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74(8), 1477-1484 (2001)
Asymmetric hydroformylation of vinyl acetate with BINAP-rhodium (I) complexes.
Hoegaerts D and Jacobs PA.
Tetrahedron Asymmetry, 10(15), 3039-3043 (1999)
Xiangming Fang et al.
The Journal of organic chemistry, 64(13), 4844-4849 (2001-10-25)
A new catalytic enantioselective approach for the formation of allyl alpha-amino acid derivatives by reaction of N-tosyl alpha-imino esters with allyl stannanes and silanes catalyzed by chiral copper(I) complexes has been developed. A series of different BINAP and phosphine-oxazoline (P,N)
文章
Baeyer-Villiger 氧化作用是氧化裂解與羰基相鄰的碳-碳鍵,將酮類轉換為酯類,環酮類轉換為內酯類。
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago