重要文件
69245
Sigma-Aldrich
1-甲基-1′-十四烷基-4,4′-二吡啶二氯化物
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H40Cl2N2
CAS號碼:
分子量::
439.50
Beilstein:
5325667
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
描述
cationic
化驗
≥97.0%
分子量
439.50 g/mol
mp
295-300 °C (dec.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C25H40N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-27-22-17-25(18-23-27)24-15-20-26(2)21-16-24;;/h15-18,20-23H,3-14,19H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
QWMLZPBYZVAWPG-UHFFFAOYSA-L
其他說明
光化学氧化还原反应中所用的两亲性紫精
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
P.-A. Brugger et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 320-320 (1981)
M. Krieg et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 83, 209-209 (1981)
M Grätzel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(10), 3129-3132 (1983-05-01)
Multielectron storage and hydrogen generation by light is achieved in aqueous dispersions of ultrafine TiO(2) particles (120-A diameter) when the amphiphilic viologen derivative N-tetradecyl-N'-methyl-4,4'-dipyridinium dichloride (C(14)MV(2+)) is used as an electron relay. Consecutive reduction of C(14)MV(2+) to the radical ion