重要文件
692131
Sigma-Aldrich
3-羟基-2,6-双(羟甲基)吡啶 盐酸盐
97%
同義詞:
2,6-双(羟甲基)吡啶-3-醇 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10ClNO3
CAS號碼:
分子量::
191.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-147 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
InChI 密鑰
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)