文件
691739
Sigma-Aldrich
3-氯靛红酸酐
95%
同義詞:
3-氯-2H-3,1-苯并噁嗪-2,4(1H)-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4ClNO3
CAS號碼:
分子量::
197.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
227-232 °C
SMILES 字串
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
InChI 密鑰
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves