重要文件
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-甲基苯基)磺酰基)苄基]二苯基次膦酸酰胺
95%
同義詞:
N-(二苯基氧膦基-α-(对甲苯磺酰基)苄胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H24NO3PS
CAS號碼:
分子量::
461.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
140-144 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
InChI 密鑰
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)