跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

691402

5-Ethoxy-2-pyrrolidinone

登入查看組織和合約定價


About This Item

經驗公式(希爾表示法):
C6H11NO2
CAS號碼:
分子量::
129.16
Beilstein:
1524863

從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務