重要文件
691283
Sigma-Aldrich
氰乙酸丁酯
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
141.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
品質
Arxada quality
製造商/商標名
Arxada AG
雜質
≤0.10% water
顏色
APHA: ≤60
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.998-1.002 g/mL at 20 °C
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
InChI 密鑰
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)