文件
690996
Sigma-Aldrich
3-甲基-5-硝基吡啶
≥96.0%
同義詞:
5-硝基-3-甲基吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
138.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (GC)
≥96.0%
形狀
powder
SMILES 字串
Cc1cncc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-6(8(9)10)4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3