重要文件
690619
Sigma-Aldrich
2,6-双[1-(2-甲基苯亚氨基)乙基]吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H23N3
CAS號碼:
分子量::
341.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96.5-103.5% (titration)
97%
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: ligand
SMILES 字串
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
InChI 密鑰
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)