重要文件
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-甲基缬氨酸
99%, ≥98.5% (TLC)
同義詞:
α-Me-Val-OH, α-甲基-L-缬氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13NO2
CAS號碼:
分子量::
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (TLC)
99%
形狀
powder
光學活性
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
雜質
≤0.2% water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)