化驗
≥98.0% (CE)
≥98.0%
形狀
powder
光學活性
[α]/D -41±2°, c = 1% in ethanol
反應適用性
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
34-38 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C8H13N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-8(2,3)15-6(12)4-5(7(13)14)10-11-9/h11-13H,1-10H2;5H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t;5-/m.0/s1
InChI 密鑰
SFILIPDSTSNNNC-ZSCHJXSPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)