重要文件
690201
Sigma-Aldrich
乙二醛单-二甲基腙
97%
同義詞:
(二甲基亚肼基)乙醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8N2O
CAS號碼:
分子量::
100.12
Beilstein:
1922146
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥96.5% (GC)
97%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)