文件
690023
Sigma-Aldrich
2-(氨甲基)-2-甲基-1,3-丙二胺 三盐酸盐
≥95.0% (NT)
同義詞:
1,1,1-三(氨基甲基)乙烷 三盐酸盐, 三(甲胺)乙烷 三盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H15N3 · 3HCl
CAS號碼:
分子量::
226.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (NT)
形狀
powder
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
InChI 密鑰
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges