文件
689726
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (R)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O2
CAS號碼:
分子量::
200.28
Beilstein:
10537871
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
光學活性
[α]/D -24.0±1.0°, c = 0.5 in chloroform
折射率
n20/D 1.477-1.479
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
OGCCBDIYOAFOGK-MRVPVSSYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter