重要文件
689602
Sigma-Aldrich
4-(三苯磷基)丁烷-1-磺酸酯
99%
同義詞:
三苯基-(4-硫代丁基)膦 内盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H23O3PS
CAS號碼:
分子量::
398.46
Beilstein:
4018406
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
化驗
≥98.5% (HPLC)
99%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
雜質
≤0.5% water
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
phosphine
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
InChI 密鑰
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Sulfonyl-functionalized ionic liquids
  • Prostaglandins containing a sulfo group
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)