重要文件
689564
Sigma-Aldrich
N-氯代对甲苯磺酰胺钾
anhydrous, ≥98.0%
同義詞:
N-氯代-4-甲基-苯磺酰胺 钾盐, 无水氯胺 T 钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7ClKNO2S
CAS號碼:
分子量::
243.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
品質
anhydrous
反應適用性
reagent type: oxidant
損耗
≤0.5% loss on drying
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
應用
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)