重要文件
689300
Sigma-Aldrich
1-甲基-4-硝基吡咯-2-羧酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6N2O4
CAS號碼:
分子量::
170.12
Beilstein:
168975
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
形狀
powder
SMILES 字串
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)