重要文件
688800
Sigma-Aldrich
二环己基-{2-磺基-9-[3-(4-磺基-苯基)丙基]-9-芴基}磷鎓硫酸氢盐
95%
同義詞:
cataCXium® FSulf
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H43O10PS3
CAS號碼:
分子量::
738.87
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
官能基
phosphine
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)c1ccc(CCCC4([PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)c5ccccc5-c6ccc(cc46)S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C34H41O6PS2.H2O4S/c35-42(36,37)28-19-17-25(18-20-28)10-9-23-34(41(26-11-3-1-4-12-26)27-13-5-2-6-14-27)32-16-8-7-15-30(32)31-22-21-29(24-33(31)34)43(38,39)40;1-5(2,3)4/h7-8,15-22,24,26-27H,1-6,9-14,23H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNJNDGZFLWQSEG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与 Solvias AG 合作销售
法律資訊
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aqueous cross-coupling: highly efficient Suzuki-Miyaura coupling of N-heteroaryl halides and N-heteroarylboronic acids.
Fleckenstein, C. A.; Plenio, H.
Green Chemistry, 9, 1287-1287 (2007)