重要文件
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-二甲基吡咯烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H21NO2
CAS號碼:
分子量::
199.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.444
密度
0.930 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
187.0 °F - closed cup
閃點(°C)
86.11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)