重要文件
688010
Sigma-Aldrich
Poly[(1,4-divinylenephenylene) (2,4,6-triisopropylphenylborane)]
同義詞:
Boramer-T01, Poly(1,4-divinylenephenylene tripylborane)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
分子量
average Mn ~1379
mp
103-112 °C
螢光
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
應用
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
法律資訊
TDA research, Inc. 制造。
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)