About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9BrMg
CAS號碼:
分子量::
257.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.972 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 - 5.0 °F
閃點(°C)
-20 - -15 °C