文件
687413
Sigma-Aldrich
3-溴-2-甲氧基吡啶
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6BrNO
CAS號碼:
分子量::
188.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.566
密度
1.5856 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-5(7)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PORGLLGXCAQORO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F - closed cup
閃點(°C)
93.3 °C - closed cup