重要文件
687316
Sigma-Aldrich
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.7 wt. % (nitromethane dispersion)
同義詞:
Aedotron C3-NM, C12-PEG-嵌段-PEDOT-嵌段-PEG-C12, PEDOT:PEG
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
產品名稱
聚(3,4-乙撑二氧噻吩),双- 聚乙二醇,月桂基封端, 0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
形狀
liquid (dispersion)
品質等級
包含
perchlorate as dopant
成份
Acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron- C3 polymer, 0.2-0.7 wt. %
Nitromethane, 90-95 wt. %
proprietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
Propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
濃度
0.5-0.9 wt. % (content of dispersion)
0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
表面阻抗
600-3000 Ω/sq
透射率
70-85%
粒徑
200-600 nm
傅導性
10-60 S/cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Aedotron聚合物是PEDOT的溶剂分散形式。这些是掺杂PEDOT和柔性可溶聚合物(如聚乙二醇(PEG))的共聚物。这些胶态分散体由高度溶剂化的PEG链稳定,该PEG链在空间上限制PEDOT嵌段的聚集。Aedotron聚合物既不是酸性也不是腐蚀性的,很容易分散在极性非质子溶剂中。Aedotron C3-NM是一种三嵌段共聚物。
请单击此链接查阅 Aedotron/Oligotron 选择指南表
應用
导电聚合物分散剂,适用于制备导电膜、防静电层和电致发光灯的透明电极。
硝基甲烷分散剂,可用于在玻璃、ITO、硅晶片和诸多聚合物基底上铸塑薄膜。每次使用前应测定聚合物基底和硝基甲烷的相容性。在基底上涂覆一层硝基甲烷分散剂,然后进行自旋。通常,以 1000RPM 或更高速度旋转,可获得透明薄膜;而以更低速度旋转,则可获得导电性更好的薄膜。以 1000RPM 旋转获得的单层薄膜的厚度通常为 75nm。
特點和優勢
导电聚合物 PEDOT 的共聚物结构使其极易分散于有机溶剂。另外硝基甲烷的挥发性也使其适用于旋涂。
注意
在室温下贮藏产品(不要冷藏或冷冻)。 通常会发生一些沉降。 使用前搅拌、超声处理和过滤。 移液管中的玻璃棉塞可用于方便过滤。 本产品的保质期将根据其贮藏和处理方式而异。 如果出现严重聚集,或者如果超声波/过滤不足以产生良好的子溶液,则应丢弃产品。
法律資訊
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.