文件
686689
Sigma-Aldrich
2-氟-6-甲基苯腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6FN
CAS號碼:
分子量::
135.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
39-46 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
UCSKOUQDVWADGZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.9 °F
閃點(°C)
90.5 °C