重要文件
686239
Sigma-Aldrich
丙烯酸锆
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Zr(CH2CHCO2)4
CAS號碼:
分子量::
375.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
SMILES 字串
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
應用
含锆多官能丙烯酸酯,可用于制备具有高折射率的固化透明膜。
请参见产品号686204,了解其他应用和使用信息(Aldrich 技术通报 AL-238)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
高分子材料具有獨特的折射率特性,可應用於各種裝置的光電學與光學塗層。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
相關內容
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.