文件
685712
Sigma-Aldrich
聚[(9,9-二己基芴-2,7-二基)-co-(蒽-9,10-二基)]
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
>20,000
mp
407-456 °C
螢光
λex 375 nm; λem 441 nm in chloroform
特點和優勢
以 3,5-二甲苯封端的聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
LEP 可實現各種重要應用,包括感測器、彈性 LED 顯示器和照明裝置、光學泵浦雷射,以及潛在的聚合物二極體雷射。
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study