重要文件
685550
Sigma-Aldrich
3-(2-氯-3-甲氧苯基)丙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11ClO3
CAS號碼:
分子量::
214.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
144-148 °C
SMILES 字串
COc1cccc(CCC(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-8-4-2-3-7(10(8)11)5-6-9(12)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
FIOFIGKOEGZNIK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)