重要文件
684554
Sigma-Aldrich
2-(叔丁基二甲基硅氧基)-6-溴萘
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H21BrOSi
分子量::
337.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
61-64 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C16H21BrOSi/c1-16(2,3)19(4,5)18-15-9-7-12-10-14(17)8-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
InChI 密鑰
SSFFBVWGOVGZJB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)