Key Documents
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-苯基 C85 丁酸甲酯,异构体混合物
≥99%
同義詞:
[84]PCBM, 甲基 3′-苯基-3′H-环丙[18,7][5,6]富勒烯-C84-D2d-3′-丁酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C96H14O2
CAS號碼:
分子量::
1199.14
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99%
溶解度
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
SMILES 字串
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
應用
可溶性 n 型沟道有机半导体。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)