化驗
97%
形狀
solid
mp
85-90 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3