重要文件
683337
Sigma-Aldrich
4,6-二氟-1,3-苯并噻唑-2-胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4F2N2S
CAS號碼:
分子量::
186.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
216-220 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1nc2c(F)cc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H4F2N2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)