重要文件
683078
Sigma-Aldrich
2,6-二新戊基苯胺
95%
同義詞:
2,6-双(2,2-二甲基丙基)苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H27N
CAS號碼:
分子量::
233.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
41-46 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
InChI 密鑰
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Kanata Chemical Technologies, Inc. 产品
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)