重要文件
682985
Sigma-Aldrich
(11bS, 11′bS)-4,4′-(氧代二-2,1-亚苯基)双-二萘并[2,1-d: 1′, 2′-f][1,3,2]二噁磷环庚烷
同義詞:
S, S-Reetz D-双亚磷酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C52H32O5P
CAS號碼:
分子量::
767.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -85.0°, c = 1 in chloroform
mp
174-186 °C
SMILES 字串
O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)c6ccccc6Oc7ccccc7P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
InChI
1S/C52H32O5P2/c1-5-17-37-33(13-1)25-29-43-49(37)50-38-18-6-2-14-34(38)26-30-44(50)55-58(54-43)47-23-11-9-21-41(47)53-42-22-10-12-24-48(42)59-56-45-31-27-35-15-3-7-19-39(35)51(45)52-40-20-8-4-16-36(40)28-32-46(52)57-59/h1-32H
InChI 密鑰
UYGCVTAJLJBNHG-UHFFFAOYSA-N
應用
该双亚磷酸酯配体已成功用于芳基硼酸生成烯酮的铑催化不对称共轭加成反应,以及 β-酮酯的不对称氢化反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reetz, M. T.; Li, X.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 1157-1157 (2006)
M T Reetz et al.
Organic letters, 3(25), 4083-4085 (2001-12-12)
[reaction: see text] BINOL-based diphosphonites having achiral backbones are useful ligands in the Rh-catalyzed conjugate addition of arylboronic acids to alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds. The nature of the achiral backbone determines the direction and degree of enantioselectivity, with er values of
條款
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
相關內容
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.