重要文件
682063
Sigma-Aldrich
1-甲基-1H-吡唑-4-羧酸
97%
同義詞:
1-甲基-4-吡唑甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
203-208 °C
SMILES 字串
Cn1cc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)