重要文件
682004
Sigma-Aldrich
N-苄基-N-(2-喹啉基甲基)甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H16N2O
CAS號碼:
分子量::
276.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
57-62 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H16N2O/c21-14-20(12-15-6-2-1-3-7-15)13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)19-17/h1-11,14H,12-13H2
InChI 密鑰
UCIKFROUISXGMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)