重要文件
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-氧代-L-脯氨酸
97%
同義詞:
(S)-1-叔丁氧羰基-4-氧代吡咯烷-2-甲酸, Boc-L-Pro(4-oxo)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15NO5
CAS號碼:
分子量::
229.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp
160 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)