重要文件
680605
Sigma-Aldrich
3-[(4-氯-3-甲基苯氧基)甲基]苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14BClO3
CAS號碼:
分子量::
276.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
152-156 °C
SMILES 字串
Cc1cc(OCc2cccc(c2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-7-13(5-6-14(10)16)19-9-11-3-2-4-12(8-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
InChI 密鑰
MLTCJWUQGYLPLF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可含有不定量的酸酐。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)