Merck
全部照片(3)
重要文件
680419
Sigma-Aldrich
4-溴苄基甲醚
97%
同義詞:
4-Brombenzyl-methylether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH2OCH3
CAS號碼:
分子量::
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES 字串
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
223.0 °F - closed cup
閃點(°C)
106.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)