Key Documents
680281
Sigma-Aldrich
3-氯-4-甲基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6ClN
CAS號碼:
分子量::
127.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5310
密度
1.159 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - open cup
閃點(°C)
66 °C - open cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)