化驗
95%
折射率
n20/D 1.3996
bp
77-78 °C/16 mmHg
密度
1.557 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H4ClF3O2S/c4-10(8,9)2-1-3(5,6)7/h1-2H2
InChI 密鑰
OXKHPRFGCFJUSK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
磺酰氯通常被选用为药物化学中的结构单元,因为它们能够容易地与杂环胺反应而产生复合磺酰胺。
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.